Learn More
DWK Life Sciences Pipettierkolben, roter Naturkautschuk, 2 ml
Zum Entfernen oder Dispensieren kleiner Mengen von Flüssigkeiten aus Pasteurpipetten oder Tropfern
Marke: DWK Life Sciences 292000205
11.10 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Kombination aus Pasteurpipette und Gummiball kann als Sauger verwendet werden
- Einfaches Entfernen oder Dispensieren kleiner Mengen von Flüssigkeiten aus Pasteurpipetten oder Tropfern
Spezifikation
GL 25 | |
Weiß | |
2 mL | |
10 Stück/Packung | |
42,4 mm |
Nicht autoklavierbar | |
Gummi | |
Dispensieren von Flüssigkeiten; Entfernen von Flüssigkeiten; Hinzufügen von Reagenzientropfen; Pipettierhilfe | |
42,4 mm | |
14,3 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
5Stunden
18Minuten
55Sekunden
15 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
80Stunden
18Minuten
55Sekunden
15Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%