Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 2 bis 200 ul: Standard-Retention
Aus oleamid- und diHEMDA-freiem, hochreinem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 2 bis 200 μl. Die dünne Wandstärke der Standardausführung gewährleistet hohe Lichtdurchlässigkeit, leichten Abwurf und weniger Abfall. Graduierungen bei 20 und 100 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung. Alle ungeöffneten Packungen sind DNA-, RNase-, ATP- und endotoxinfrei.
25.20 CHF - 56.40 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 2 bis 200 μl |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
Spitzenform | Universal |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15154887
|
BRAND™
732008 |
Großpackung, abgepackt in Beutel zu je 1000 Stück |
30.55 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15124927
![]() |
BRAND™
732248 |
Tip-Stack (10 x 96 Tips) | N/A | |||||||
15104917
![]() |
BRAND™
732208 |
TipBox: 5 Kisten, je 96 St. |
49.00 CHF
480 Stück |
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15134897
|
BRAND™
732028 |
Großpackung, abgepackt in Beutel zu 10.000 Stück |
25.20 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15174897
![]() |
BRAND™
732108 |
Tip Refill; 10 Nachfüllungen von 96 Spitzen |
56.40 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Nicht steril
- Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, ATP und Endotoxinen.
- Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
- Graduierungen bei 20 und 100 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung
- Erhältlich entweder in Großpackungen oder in praktischen, umweltfreundlichen Stapelgestellen
- Großpackungsspitzen sind gelb gefärbt
- Die Spitzen im Gestell sind farblos und befinden sich in einem gelb gefärbten Spitzentablett
Spezifikation
2 bis 200 μl | |
Autoklavierbar | |
Universal | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Ja | |
20, 100 μl |