Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 2 bis 200 ul: Standard-Retention
Aus oleamid- und diHEMDA-freiem, hochreinem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 2 bis 200 μl. Die dünne Wandstärke der Standardausführung gewährleistet hohe Lichtdurchlässigkeit, leichten Abwurf und weniger Abfall. Graduierungen bei 20 und 100 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung. Alle ungeöffneten Packungen sind DNA-, RNase-, ATP- und endotoxinfrei.
Marke: BRAND™ 732108
45.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24311" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Nicht steril
- Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, ATP und Endotoxinen.
- Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
- Graduierungen bei 20 und 100 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung
- Erhältlich entweder in Großpackungen oder in praktischen, umweltfreundlichen Stapelgestellen
- Großpackungsspitzen sind gelb gefärbt
- Die Spitzen im Gestell sind farblos und befinden sich in einem gelb gefärbten Spitzentablett
Spezifikation
2 bis 200 μl | |
Farblos | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
Gelb | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Nachfüllpackung | |
Tip Refill; 10 Nachfüllungen von 96 Spitzen | |
Ja | |
20, 100 μl |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000012236 | Analysenzertifikat | 14/08/2024 | 732108 |
0000011912 | Analysenzertifikat | 28/06/2024 | 732108 |
0000010517 | Analysenzertifikat | 01/12/2023 | 732108 |
0000010048 | Analysenzertifikat | 15/08/2023 | 732108 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Verbrauchsmaterial Monatliche Promotion
Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.Aktionscode: 24224Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 74% -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%