Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 2 bis 200 ul: Standard-Retention
GREENER_CHOICE
Aus oleamid- und diHEMDA-freiem, hochreinem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 2 bis 200 μl. Die dünne Wandstärke der Standardausführung gewährleistet hohe Lichtdurchlässigkeit, leichten Abwurf und weniger Abfall. Graduierungen bei 20 und 100 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung. Alle ungeöffneten Packungen sind DNA-, RNase-, ATP- und endotoxinfrei.
Marke:  BRAND™ 732208
45.09 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24224" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15104917
  • 49.00 CHF / 480 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
  • Nicht steril
  • Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, ATP und Endotoxinen.
  • Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
  • Graduierungen bei 20 und 100 μl für eine schnelle Volumenprüfung
  • Erhältlich entweder in Großpackungen oder in praktischen, umweltfreundlichen Stapelgestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 bis 10 μl
Farblos
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Universal
Ja
20, 100 μl
Unsteril
Autoklavierbar
TipBox
TipBox: 5 Kisten, je 96 St.
Polypropylen
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000013093 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 Catalog Number732208
Chargennummer0000012388 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog Number732208
Chargennummer0000012295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/09/2024 Catalog Number732208
Chargennummer0000012235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number732208
Chargennummer0000011472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2024 Catalog Number732208
Name des Produkts
BRAND™ Pipettenspitzen, 2 bis 200 ul: Standard-Retention > Farblos; Großpackung, abgepackt in einem Beutel mit 1.000 Stück