Learn More
Falcon™ Pipettierhilfen
GREENER_CHOICE
Leichter, ergonomischer Regler zur Verwendung mit serologischen Pipetten aus Glas und Kunststoff
348.82 CHF - 356.31 CHF
Spezifikation
Porengröße 0.2 μ und 0.45 μm
Volumen (metrisch) 0.5 bis 100 ml
Filtertyp PTFE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
15309840
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Falcon™
357471
Pipetten-Controller Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15389830
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Falcon™
357470
Serologische Pipette Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Volumenbereich: 0.5 bis 100 ml
  • Schnelle Verarbeitung unterschiedlicher Flüssigkeitsvolumen und Viskositäten
  • LCD-Anzeige für kontinuierliche Geschwindigkeit, Modi und Batteriestatus
  • Ladestativ mit zwei Positionen
  • Filter, Pipettenhalter und Nasenstück sind autoklavierbar
  • Einfacher Zugriff auf das Batteriefach
  • Problemlose Wartung
Spezifikation
Spezifikation
0.2 μ und 0.45 μm
0.5 bis 100 ml
PTFE
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Pipettierhilfen