Learn More
Falcon™ Pipettierhilfen
GREENER_CHOICE
Leichter, ergonomischer Regler zur Verwendung mit serologischen Pipetten aus Glas und Kunststoff
Marke:  Falcon™ 357471
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15309840
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes:
  • Zwei 0.2 μm hydrophobe Polytetrafluorethylen (PTFE)-Filter
  • Zwei 0.45 μm hydrophobe Polytetrafluorethylen (PTFE)-Filter
  • Drei Batterien
  • Universalnetzteil
Beschreibung
Beschreibung
  • Volumenbereich: 0.5 bis 100 ml
  • Schnelle Verarbeitung unterschiedlicher Flüssigkeitsvolumen und Viskositäten
  • LCD-Anzeige für kontinuierliche Geschwindigkeit, Modi und Batteriestatus
  • Ladestativ mit zwei Positionen
  • Filter, Pipettenhalter und Nasenstück sind autoklavierbar
  • Einfacher Zugriff auf das Batteriefach
  • Problemlose Wartung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.2 μ und 0.45 μm
0.5 bis 100 ml
Zwei-Positionen-Ladestativ, drei Batterien und Universalnetzteil
Pipetten-Controller
PTFE
Name des Produkts
Falcon™ Pipettierhilfen > US-Version