Learn More
Falcon™ Pipettierhilfen
Leichter, ergonomischer Regler zur Verwendung mit serologischen Pipetten aus Glas und Kunststoff
Marke: Falcon™ 357470
Includes:
- Zwei 0.2 μm hydrophobe Polytetrafluorethylen (PTFE)-Filter
- Zwei 0.45 μm hydrophobe Polytetrafluorethylen (PTFE)-Filter
- Drei Batterien
- Universalnetzteil
Beschreibung
- Volumenbereich: 0.5 bis 100 ml
- Schnelle Verarbeitung unterschiedlicher Flüssigkeitsvolumen und Viskositäten
- LCD-Anzeige für kontinuierliche Geschwindigkeit, Modi und Batteriestatus
- Ladestativ mit zwei Positionen
- Filter, Pipettenhalter und Nasenstück sind autoklavierbar
- Einfacher Zugriff auf das Batteriefach
- Problemlose Wartung
Spezifikation
Pipettierhilfe mit Motor | |
1 | |
Serologische Pipette | |
LCD | |
Serologische Pipette aus Glas und Kunststoff | |
1 |
Autoklavierbar | |
0.2μ und 0.45 μm | |
0.5 bis 100 ml | |
PTFE | |
Zweistufige Ladestation, Universal-Akkuladegerät,3 x Batterien,2 x 0.2 μm und 2 x 0.45 μm hydrophobe PTFE-Filter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Pipettierhilfen > Standardversion
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur