Learn More
Bollé Safety Pilot NEO Schutzbrille
Click to view available options
Linsenfärbung:
CSP
Durchsichtig
Beschreibung
- Verstellbarer Neoprenriemen
- Ausgezeichnetes Sichtfeld
- Flexibler PP/TPR-Rahmen
- Belüftet
- D3/D4-Nennwert
- Passend für Korrekturbrillen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI Z87+ |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,14 Zoll |
Höhe (metrisch) | 8 cm |
Form | Rechteckig |
Breite (angloamerikanisch) | 7 in. |
Breite (metrisch) | 18 cm |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
CE_17394860.pdf
DateigrößeVersion: 673 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Pilot NEO Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur