Learn More
Thermo Scientific™ Immobilisiertes Trypsin, TPCK-behandelt (Agarose-Harz)
Spaltung der Carboxylseite von Arg- und Lys-Resten mit Trypsin, das zur Blockierung der Chymotrypsin-Aktivität mit TPCK-behandelt wurde; das immobilisierte Format ermöglicht die Entfernung des Enzyms nach dem Verdau
Marke: Thermo Scientific™ 20230
168.15 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce TPCK-Trypsin ist eine Serin-Endoprotease, die für die Aminosäurenanalyse und Proteinsequenzierung, Kartierung und Strukturstudien geeignet ist. Die immobilisierte Form ermöglicht die Probentrennung nach der Behandlung.
Leistungsmerkmale:
- Immobilisiertes TPCK-Trypsin beseitigt Trypsin-Kontamination in Verdau
- TPCK hemmt die Chymotrypsin-Aktivität
Spezifikation
Pierce Immobilisiertes Trypsin, TPCK-behandelt | |
Flüssige Suspension | |
Trypsin |
Inhalt: Immobilisiertes TPCK-Trypsin, 2 ml ausgefälltes Gel als 50 % Ausfällung mit Glyzerin und 0,05 % Natriumazid. Lagerung: Bei Erhalt bei 4 °C aufbewahren. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
|
2 mL |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
55Stunden
13Minuten
34Sekunden
3Neues Angebot Jetzt sparen