Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ Ultra TMB-ELISA Substratlösung
Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrate für ELISA, die sich bei Zugabe einer Schwefelsäure- oder Phosphorsäure-Stopplösung von blau nach gelb verfärben.
Marke:  Thermo Scientific™ 34029
754.30 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12617087
  • 810.00 CHF / 1 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
ELISA-Substrat
Kolorimetrisch
Ultra TMB-ELISA Substrate
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Umgebungstemperatur
1 l
1-Step™
Chemisches Substrat
Lagerung: Nach Erhalt bei 4 °C und vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA4548851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number34029
ChargennummerZI4228631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number34029
ChargennummerZF4206811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Catalog Number34029
ChargennummerZE4147071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2024 Catalog Number34029
ChargennummerZB4127361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number34029
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 1-Step™ Ultra TMB-ELISA Substratlösung > 1 l