Learn More
Bochem™ Pinzette aus Edelstahl 18/10, mit scharfer Spitze
Erleichtert chirurgische Eingriffe. Bochem™ 18/10 Pinzetten mit feiner Spitze aus Edelstahl sind besonders nützlich.
Brand: Bochem™ 1014
Description
- Edelstahl
- Verschiedene Längen
Specifications
Spitz | |
160 mm | |
1/Packung |
18/10 Edelstahl | |
Pinzette | |
Pinzette |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 192.3 kB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bochem™ Pinzette aus Edelstahl 18/10, mit scharfer Spitze > Spitzenform:Scharf; Länge:160mm, Menge:1/Packung
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction