Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Zeitschaltuhr mit Magnetclip
Zeigt die Countdown-Alarmzeit/Stoppuhr-Zeit (hochzählend) und die Tageszeit an Die Fisher Scientific™ Traceable™ LCD-Zeitschaltuhr mit Nano-Zähler umfasst eine Speicherfunktion für wiederholte Nutzung, gut lesbare Zahlen, Clip, Ständer und Magnet auf der Rückseite.
Marke:  Fisherbrand™ 98769-63
Artikelnummer. 12695296
  • 35.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Batterie mit zwei Jahren Betriebsdauer, Befestigungsclip, Ständer, magnetische Rückseite
Beschreibung
Beschreibung
  • Zwei zeitnehmende Kanäle, beide mit maximal 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
  • Tageszeitanzeige im 12- oder 24-Stunden-Format
  • Lauter 60 Sekunden-Alarm
  • Speicherfunktion für wiederholte Nutzung
  • Große, gut lesbare Zahlen
  • Klemme, Ständer und Magnet auf der Rückseite
Bestellinformation
Abmessungen: (L x B x H) 2.5 x 2 x 0.88 in. (6.4 x 5.1 x 2.2 cm).
Spezifikation
Spezifikation
Timer mit Uhrfunktion
60 s lauter Alarm
6.35 x 5.08 x 2.23 cm
6.35 cm
5.08 cm
2.23 cm
0.09 kg
23 h 59 min, 59 s
Digital
2,5 in.
2 in.
0,88 in.
0.2 lb.
Batterie mit zwei Jahren Betriebsdauer, Befestigungsclip, Ständer, magnetische Rückseite
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Zeitschaltuhr mit Magnetclip > Zwei Zeitkanäle; 23 Std., 59 Min., 59 Sek.; 60 Sek. Lauter Alarm