Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin-HRP mit hoher Empfindlichkeit
Verstärken Sie das Signal in Western Blot-, ELISA- oder anderen biotinbasierten Nachweismethoden mit diesem hochwertigen Peroxidase-konjugierten, gebrauchsfertigen Streptavidin mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis.
425.00 CHF - 1754.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 1,0–1,1 mg/ml
Konjugat HRP
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C mindestens ein Jahr lang stabil
Produktlinie Pierce™
Zielmolekül Biotin
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10598893
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
21130
0,5 ml
425.00 CHF
0.50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11896814
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
21132
5 mL
1754.00 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity Streptavidin HRP Konjugat ist ein exklusives Peroxidase-konjugiertes Streptavidin/Biotin-bindendes Protein, das Signalamplifikationen wie Poly-HRP und außergewöhnliche Lagerungsstabilität ermöglicht.
  • Thermo Scientific Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP ist ein exklusives Peroxidase-konjugiertes, Streptavidin-Biotin-bindendes Protein
  • Es bietet Signalverstärkung wie Poly-HRP und außergewöhnliche Lagerungsstabilität
  • Diese speziell hergestellte Variante des HRP-konjugierten Streptavidin-Proteins erfüllt die Anforderungen der Wissenschaftler von heute an einen empfindlicheren Nachweis in ELISA- und Western-Blotting-Anwendungen
  • Das Konjugat eignet sich für die Verwendung mit chemolumineszierenden, chemofluoreszierenden oder kolorimetrischen Substraten
  • Jedes HRP-Konjugat mit hoher Empfindlichkeit ist in einer anwenderfreundlichen, stabilisierten Lösung verpackt, die eine praktische Lagerung bei 4 °C für mindestens ein Jahr erlaubt.
  • Experimente zeigen, dass das hochempfindliche Streptavidin-HRP 8- bis 10-mal stärker verdünnt werden kann als herkömmliche HRP-Konjugate und trotzdem ähnliche Ergebnisse liefert
Spezifikation
Spezifikation
1,0–1,1 mg/ml
Bei 4 °C mindestens ein Jahr lang stabil
Biotin
HRP
Pierce™
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin-HRP mit hoher Empfindlichkeit