Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin-HRP mit hoher Empfindlichkeit
Verstärken Sie das Signal in Western Blot-, ELISA- oder anderen biotinbasierten Nachweismethoden mit diesem hochwertigen Peroxidase-konjugierten, gebrauchsfertigen Streptavidin mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis.
Marke:  Thermo Scientific™ 21130
370.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24369" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10598893
  • 425.00 CHF / 0.50 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity Streptavidin HRP Konjugat ist ein exklusives Peroxidase-konjugiertes Streptavidin/Biotin-bindendes Protein, das Signalamplifikationen wie Poly-HRP und außergewöhnliche Lagerungsstabilität ermöglicht.
  • Thermo Scientific Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP ist ein exklusives Peroxidase-konjugiertes, Streptavidin-Biotin-bindendes Protein
  • Es bietet Signalverstärkung wie Poly-HRP und außergewöhnliche Lagerungsstabilität
  • Diese speziell hergestellte Variante des HRP-konjugierten Streptavidin-Proteins erfüllt die Anforderungen der Wissenschaftler von heute an einen empfindlicheren Nachweis in ELISA- und Western-Blotting-Anwendungen
  • Das Konjugat eignet sich für die Verwendung mit chemolumineszierenden, chemofluoreszierenden oder kolorimetrischen Substraten
  • Jedes HRP-Konjugat mit hoher Empfindlichkeit ist in einer anwenderfreundlichen, stabilisierten Lösung verpackt, die eine praktische Lagerung bei 4 °C für mindestens ein Jahr erlaubt.
  • Experimente zeigen, dass das hochempfindliche Streptavidin-HRP 8- bis 10-mal stärker verdünnt werden kann als herkömmliche HRP-Konjugate und trotzdem ähnliche Ergebnisse liefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,0–1,1 mg/ml
Kolorimetrisch, chemolumineszierend, chemofluoreszierend
Bei 4 °C mindestens ein Jahr lang stabil
Pierce™
Biotin
HRP
0,5 ml
Flüssig
Western Blotting, ELISA
Biotin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZF394944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number21130
ChargennummerZI399867 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number21130
ChargennummerZF394944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number21130
ChargennummerZD391408 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2024 Catalog Number21130
ChargennummerYL383013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number21130
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-26
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin-HRP mit hoher Empfindlichkeit > 38 ml