Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin-HRP mit hoher Empfindlichkeit
Verstärken Sie das Signal in Western Blot-, ELISA- oder anderen biotinbasierten Nachweismethoden mit diesem hochwertigen Peroxidase-konjugierten, gebrauchsfertigen Streptavidin mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis.
Marke:  Thermo Scientific™ 21132
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11896814
  • 1638.00 CHF / 5 Milliliter
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity Streptavidin HRP Konjugat ist ein exklusives Peroxidase-konjugiertes Streptavidin/Biotin-bindendes Protein, das Signalamplifikationen wie Poly-HRP und außergewöhnliche Lagerungsstabilität ermöglicht.
  • Thermo Scientific Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP ist ein exklusives Peroxidase-konjugiertes, Streptavidin-Biotin-bindendes Protein
  • Es bietet Signalverstärkung wie Poly-HRP und außergewöhnliche Lagerungsstabilität
  • Diese speziell hergestellte Variante des HRP-konjugierten Streptavidin-Proteins erfüllt die Anforderungen der Wissenschaftler von heute an einen empfindlicheren Nachweis in ELISA- und Western-Blotting-Anwendungen
  • Das Konjugat eignet sich für die Verwendung mit chemolumineszierenden, chemofluoreszierenden oder kolorimetrischen Substraten
  • Jedes HRP-Konjugat mit hoher Empfindlichkeit ist in einer anwenderfreundlichen, stabilisierten Lösung verpackt, die eine praktische Lagerung bei 4 °C für mindestens ein Jahr erlaubt.
  • Experimente zeigen, dass das hochempfindliche Streptavidin-HRP 8- bis 10-mal stärker verdünnt werden kann als herkömmliche HRP-Konjugate und trotzdem ähnliche Ergebnisse liefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,0–1,1 mg/ml
5 mL
Pierce™
HRP
Bei 4 °C mindestens ein Jahr lang stabil
Biotin