Learn More
Thermo Scientific™ PMSF Protease Inhibitor
Passen Sie die Formulierung Ihres Protease-Inhibitor-Cocktails mit diesen kleinen Paketen aus einzelnen Protease-Inhibitor-Peptiden und -Verbindungen an.
Marke:  Thermo Scientific™ 36978
Artikelnummer. 10485015
  • 196.00 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Protease Inhibitors bestehen aus kleinen Packungen einzelner Protease-Inhibitor-Peptide und Verbindungen für maßgeschneiderte Formulierungen oder Anpassung von Protease-Inhibitor-Rezepturen.
Zu den einzelnen Reagenzien gehören AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E64, Leupeptin, Pepstatin A und PMSF. Generell stellen die Thermo Scientific Halt™ Protease Inhibitor Cocktails zwar eine praktische und optimierte Protease-Inhibition mit Breitspektrum-Wirkung für Zelllyse und Assay-Zwecke dar; doch bestimmte Anwendungen erfordern einen flexibleren Ansatz. Daher bieten wir die hochwertigen Reagenzien, die wir in unseren Protease-Inhibitor-Rezepturen verwenden, auch einzeln an; auf diese Weise können Sie einzelne Protease-Inhibitoren separat verwenden, einen Cocktail ergänzen oder verschiedene Komponenten kombinieren, um einen maßgeschneiderten Protease-Inhibitor-Cocktail für spezielle Anwendungen zu erstellen.
Besondere Merkmale:
  • Hochwertige Reagenzien in praktischen Packungsgrößen mit günstigem Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Können einzeln erworben werden, um maßgeschneiderte Protease-Inhibitor-Rezepturen herzustellen
  • Ergänzen die Halt Protease Inhibitor Single-Use Cocktails, deren Formulierungen vollständig angegeben sind, um spezifische Bestandteile der Reagenzien in besonderen Konzentrationen einzusetzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce PMSF Protease Inhibitor
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C.
Protease-Inhibitor
5 g
Protease-Inhibitor
Pulver
Protease-Inhibitor
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerLH1336191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number36978
ChargennummerZJ388134 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number36978
ChargennummerZI388133 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number36978
ChargennummerZH388132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number36978
ChargennummerZF388131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog Number36978
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PMSF Protease Inhibitor > PMSF; 5 g