Learn More
Fisherbrand™ Open Air Schüttler
Ideal für Zellkulturarbeiten und für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen
Marke: Fisherbrand™ 88861026
466.51 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Genoppte Gummimatte und Befestigungsbänder für 6 Röhrchen
Beschreibung
- Flache Bauweise: Nimmt weniger Platz in Anspruch und passt leicht in die meisten Abzugshauben und Inkubatoren. Der Kunststoffboden ist sehr strapazierfähig.
- Mikroprozessorsteuerung: Die Mikroprozessorsteuerung bietet eine elektronische Neigungswinkeleinstellung, mit der der Anwender den Kippwinkel von 1 bis 15° mühelos einstellen kann, während das Gerät arbeitet. Die präzise Drehzahlregelung sorgt für eine gleichmäßige, langsame Bewegung bis zu geringen Drehzahlen von 1 U/min.
- Arbeitsspeicher Es werden die letzten Anwendereinstellungen angezeigt, auch nach Ausschalten des Geräts.
- Fährt mit der zuletzt eingestellten Drehzahl und der verbleibenden Zeit fort, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wurde.
- LED-Anzeigen: Bedienelemente des Berührungsbildschirms mit leicht ablesbaren LED-Anzeigen für Drehzahl, Neigungswinkel und Zeit. Wiederholbare und präzise Ergebnisse zu jeder Zeit und von jedem Labortisch aus gut sichtbar. Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde. Es werden die letzten Einstellungen angezeigt, auch nach Ausschalten des Geräts.
- Anwendungen: Färben und Entfärben von Gelen, Hybridisierungsverfahren, Hämatologie und Blotting-Technik
Certifications
CE
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
1 bis 15 °(einstellbar in 1 °-Schritten) | |
1 bis 50 U/min | |
5 bis 40 °C | |
EU-, UK-, CN-Stecker | |
415 x 293 x 142 mm | |
Gummimatte mit Vertiefungen und 6 Befestigungsbänder für Röhrchen | |
2 Jahre |
4,5 kg | |
100/240 V | |
CE | |
Aluminiumplattform | |
LED | |
1 s bis 9999 min |
Videos
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August.mp4
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August DE.mp4
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August FR.mp4
-
Fisherbrand Open air rocker
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
3Stunden
22Minuten
49Sekunden
28 -
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
3Stunden
22Minuten
49Sekunden
28