Learn More
Harvard Biosci/Harvard Apparat™ GELTROCKNER 33X44CM GD2000
Marke:  Harvard Biosci/Harvard Apparat™ GD2000-230V
Artikelnummer. 11935368
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Anwender kann unabhängige Timer für Wärme und Vakuum einstellen. Der Thermostat ist von 40 °C bis 80 °C, ±2 °C einstellbar – Temperaturen, die Wasser verdampfen, aber Gele nicht verbrennen
  • Trocknet Acrylamid- und Agarose-Gele bis zu 330 mm x 440 mm in nur 30 Minuten
  • Die schwere Aluminiumplatte sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung und gleichmäßige Vakuumverteilung unter dem Gel
  • Eine durchsichtige Silikonhülle ermöglicht es dem Benutzer, das Gel während des Trocknens zu sehen
  • Die leise, ölfreie Membranpumpe erhält das für eine schnelle Geltrocknung erforderliche Vakuum aufrecht. Erfordert kein Öl und keinen Ableiter. Trocknet Gele schnell, gleichmäßig und sicher im Trockenheizvakuumverfahren.
Spezifikation
Spezifikation
330 x 440 mm
Oil-free diaphragm pump
40°C to 80°C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Harvard Biosci/Harvard Apparat™ GELTROCKNER 33X44CM GD2000 > Größe (L x B):330 x 440mm