Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS (N-Hydroxysulfosuccinimid)
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen die Produktintegrität und Risikominimierung von größter Bedeutung sind, mit unserer qualitativ hochwertigsten Formulierung dieses N-Hydroxysuccinimid-Modifikationsreagenzes.
396.00 CHF - 3930.00 CHF
Spezifikation
Chemische Reaktivität | Amin-Carboxyl |
---|---|
Cleavable | Nein |
Molekulargewicht | 217,13 |
PEGyliert | Nein |
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15225763
|
Thermo Scientific™
PG82072 |
10 g |
3930.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15215763
|
Thermo Scientific™
PG82071 |
500 mg |
396.00 CHF
500 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von höchster Bedeutung sind, mit dem speziell charakterisierten Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS, unserer qualitativ hochwertigsten Formulierung dieses N-Hydroxysuccinimid-Reagenzes für chemische Modifizierungen.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade Sulfo-NHS ist unsere qualitativ hochwertigste Formulierung dieses N-Hydroxysuccinimid-Reagenzes für chemische Modifikationen, das speziell für Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von zentraler Bedeutung sind, geeignet ist.
Im Vergleich zum Standardprodukt bietet Premium Grade Sulfo-NHS eine klarer definierte Qualität und Produktunterstützung durch (a) verbesserte analytische Tests und Produktcharakterisierung, (b) umfassendere chargenspezifische Informationen und Qualitätssicherungsüberprüfung, (c) umfangreiche Chargenprobenaufbewahrung und (d) Änderungskontrollbenachrichtigungen. Sulfo-NHS (N-Hydroxysulfosuccinimid) ermöglicht Kontrolle und Modifikation der Carbodiimid-Crosslinking-Reaktionen mit Aktivierung der Carboxylate (-COOH) für die Konjugation mit primären Aminen (-NH2). Derivate sind leicht synthetisierbar durch Mischen von Sulfo-NHS mit einem Carboxyl-haltigen Molekül und einem Dehydrierungsstoff wie Carbodiimid-EDC (EDAC). Die Methode ist die Grundlage für die Generierung vieler Arten proteinmarkierender Reagenzien, einschließlich Amin-reaktiven fluoreszierenden Farbstoffen, Biotinaffinitäts-Tags und PEGylierungs-Verbindungen.
Leistungsmerkmale:- Sulfo-NHS – Zur Verwendung mit EDC-Crosslinker zur Herstellung von Amin-reaktiven NHS-Ester-Reagenzien
- Hohe Qualität – Identität und Reinheit werden durch mehrere Tests bestätigt, einschließlich quantitativer NMR
- Produktintegrität – verbesserte Tests und Charakterisierung im Vergleich zur Standardqualität
- Chargen-Retention – reichliche Menge an älteren Chargen, die aufbewahrt werden, um zukünftige Prozesstests zu gewährleisten
- Änderungsmanagement – Change Control Notification (CCN)-Service
- Konsistente Fertigung – chargenspezifische Dokumentation der Fertigung
- Verbesserung der Effizienz von EDC-Kopplungsreaktionen
- Umwandlung von Carboxylen in Amin-reaktive Sulfo-NHS-Ester
- Nicht membrangängig, zur Markierung von Zelloberfläche
- Effizientere Vernetzung von Proteinen an Carboxyl-beschichtete Beads oder Oberflächen
- Aktivierung von Nanopartikeln mit Amin-reaktiven Sulfo-NHS-Estern
Spezifikation
Amin-Carboxyl | |
217,13 | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Carbodiimid | |
Pulver | |
Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität | |
Crosslinker |
Nein | |
Nein | |
Nein | |
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
Wasser | |
Ja |