Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS (N-Hydroxysulfosuccinimid)
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen die Produktintegrität und Risikominimierung von größter Bedeutung sind, mit unserer qualitativ hochwertigsten Formulierung dieses N-Hydroxysuccinimid-Modifikationsreagenzes.
Marke: Thermo Scientific™ PG82071
Beschreibung
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von höchster Bedeutung sind, mit dem speziell charakterisierten Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS, unserer qualitativ hochwertigsten Formulierung dieses N-Hydroxysuccinimid-Reagenzes für chemische Modifizierungen.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade Sulfo-NHS ist unsere qualitativ hochwertigste Formulierung dieses N-Hydroxysuccinimid-Reagenzes für chemische Modifikationen, das speziell für Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von zentraler Bedeutung sind, geeignet ist.
Im Vergleich zum Standardprodukt bietet Premium Grade Sulfo-NHS eine klarer definierte Qualität und Produktunterstützung durch (a) verbesserte analytische Tests und Produktcharakterisierung, (b) umfassendere chargenspezifische Informationen und Qualitätssicherungsüberprüfung, (c) umfangreiche Chargenprobenaufbewahrung und (d) Änderungskontrollbenachrichtigungen. Sulfo-NHS (N-Hydroxysulfosuccinimid) ermöglicht Kontrolle und Modifikation der Carbodiimid-Crosslinking-Reaktionen mit Aktivierung der Carboxylate (–COOH) für die Konjugation mit primären Aminen (–NH2). Derivate sind leicht synthetisierbar durch Mischen von Sulfo-NHS mit einem Carboxyl-haltigen Molekül und einem Dehydrierungsstoff wie Carbodiimid-EDC (EDAC). Die Methode ist die Grundlage für die Generierung vieler Arten proteinmarkierender Reagenzien, einschließlich Amin-reaktiven fluoreszierenden Farbstoffen, Biotinaffinitäts-Tags und PEGylierungs-Verbindungen.
Leistungsmerkmale:- Sulfo-NHS – Zur Verwendung mit EDC-Crosslinker zur Herstellung von Amin-reaktiven NHS-Ester-Reagenzien
- Hohe Qualität – Identität und Reinheit werden durch mehrere Tests bestätigt, einschließlich quantitativer NMR
- Produktintegrität – verbesserte Tests und Charakterisierung im Vergleich zur Standardqualität
- Chargen-Retention – reichliche Menge an älteren Chargen, die aufbewahrt werden, um zukünftige Prozesstests zu gewährleisten
- Änderungsmanagement – Change Control Notification (CCN)-Service
- Konsistente Fertigung – chargenspezifische Dokumentation der Fertigung
- Verbesserung der Effizienz von EDC-Kopplungsreaktionen
- Umwandlung von Carboxylen in Amin-reaktive Sulfo-NHS-Ester
- Membranundurchlässig, zur Markierung von Zelloberflächen
- Effizientere Vernetzung von Proteinen an Carboxyl-beschichtete Beads oder Oberflächen
- Aktivierung von Nanopartikeln mit Amin-reaktiven Sulfo-NHS-Estern
Spezifikation
Amin-Carboxyl | |
217,13 | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Carbodiimid | |
Pulver | |
Wasser | |
Ja |
Nein | |
Nein | |
Nein | |
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
500 mg | |
Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität | |
Crosslinker |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Premium Grade Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimide)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol