Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS (N-Hydroxysulfosuccinimid)
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen die Produktintegrität und Risikominimierung von größter Bedeutung sind, mit unserer qualitativ hochwertigsten Formulierung dieses N-Hydroxysuccinimid-Modifikationsreagenzes.
Marke:  Thermo Scientific™ PG82072
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15225763
  • 3560.00 CHF / 10 Gramm
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von höchster Bedeutung sind, mit dem speziell charakterisierten Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS, unserer qualitativ hochwertigsten Formulierung dieses N-Hydroxysuccinimid-Reagenzes für chemische Modifizierungen.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade Sulfo-NHS ist unsere qualitativ hochwertigste Formulierung dieses N-Hydroxysuccinimid-Reagenzes für chemische Modifikationen, das speziell für Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von zentraler Bedeutung sind, geeignet ist.
Im Vergleich zum Standardprodukt bietet Premium Grade Sulfo-NHS eine klarer definierte Qualität und Produktunterstützung durch (a) verbesserte analytische Tests und Produktcharakterisierung, (b) umfassendere chargenspezifische Informationen und Qualitätssicherungsüberprüfung, (c) umfangreiche Chargenprobenaufbewahrung und (d) Änderungskontrollbenachrichtigungen. Sulfo-NHS (N-Hydroxysulfosuccinimid) ermöglicht Kontrolle und Modifikation der Carbodiimid-Crosslinking-Reaktionen mit Aktivierung der Carboxylate (–COOH) für die Konjugation mit primären Aminen (–NH2). Derivate sind leicht synthetisierbar durch Mischen von Sulfo-NHS mit einem Carboxyl-haltigen Molekül und einem Dehydrierungsstoff wie Carbodiimid-EDC (EDAC). Die Methode ist die Grundlage für die Generierung vieler Arten proteinmarkierender Reagenzien, einschließlich Amin-reaktiven fluoreszierenden Farbstoffen, Biotinaffinitäts-Tags und PEGylierungs-Verbindungen.
Leistungsmerkmale:
  • Sulfo-NHS – Zur Verwendung mit EDC-Crosslinker zur Herstellung von Amin-reaktiven NHS-Ester-Reagenzien
  • Hohe Qualität – Identität und Reinheit werden durch mehrere Tests bestätigt, einschließlich quantitativer NMR
  • Produktintegrität – verbesserte Tests und Charakterisierung im Vergleich zur Standardqualität
  • Chargen-Retention – reichliche Menge an älteren Chargen, die aufbewahrt werden, um zukünftige Prozesstests zu gewährleisten
  • Änderungsmanagement – Change Control Notification (CCN)-Service
  • Konsistente Fertigung – chargenspezifische Dokumentation der Fertigung
Anwendungen:
  • Verbesserung der Effizienz von EDC-Kopplungsreaktionen
  • Umwandlung von Carboxylen in Amin-reaktive Sulfo-NHS-Ester
  • Membranundurchlässig, zur Markierung von Zelloberflächen
  • Effizientere Vernetzung von Proteinen an Carboxyl-beschichtete Beads oder Oberflächen
  • Aktivierung von Nanopartikeln mit Amin-reaktiven Sulfo-NHS-Estern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amin-Carboxyl
217,13
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Umgebungstemperatur
Chemische Markierung
Carbodiimid
Pulver
Wasser
Ja
Nein
Nein
Nein
Pierce™
Heterobifunktional
Kurz (<10 Å)
10 g
Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität
Crosslinker