Learn More
Thermo Scientific™ Micrococcal Nuclease-Lösung (≥100 U/μl)
Entfernen Sie Nukleinsäuren aus Zelllysaten, geben Sie Chromatin-gebundene Proteine frei und scheren Sie Chromatin für die Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) mit Mikrokokken-Nuklease auf.
Marke:  Thermo Scientific™ 88216
Artikelnummer. 11835135
  • 269.00 CHF / 150 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Micrococcal Nuclease (MNase) eignet sich für die Entfernung von Nukleinsäuren aus Zelllysaten, für die Freisetzung von Chromatin-gebundenen Proteinen und das Aufscheren von Chromatinen für die Weiterverwendung in Experimenten mit Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP).
Diese Mikrokokken-Nuklease liegt in stabiler flüssiger Form vor und wurde aus Staphylococcus aureus gewonnen. Mikrokokken-Nuklease (MNase) entwickelt exo- und endo-5'-Phosphodiesterase Aktivitäten gegen DNA und RNA. Dieses Enzym verdaut Doppel- und Einzelstrang- sowie zirkuläre und lineare Nukleinsäuren. Die höchste Aktivität wird gegen Einzelstrang-Nukleinsäuren-Substrate mit Präferenzen für AT- oder AU-reiche Regionen entfaltet. Die enzymatische Aktivität tritt bei pH 7 bis 10 auf und ist für den Verdau von RNA- und DNA-Substraten streng kalziumabhängig. Mikrokokken-Nuklease eignet sich für die Entfernung von Nukleinsäuren aus Zelllysaten, für die Freisetzung von Chromatin-gebundenen Proteinen und das Aufscheren von Chromatinen für die Weiterverwendung in Experimenten mit Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP).
Leistungsmerkmale:
  • Verdaut Nukleinsäuren (DNA und RNA)
  • Wirksamer Einsatz bei Doppel- und Einzelstrang- sowie zirkulären und linearen Nukleinsäuren.
  • Entwickelt Aktivität unter neutralen bis basischen Pufferbedingungen, die divalente Kalziumionen enthalten
  • Lieferform ≥100 Einheiten/μl in 10 mM Tris-HCl pH 7,5, 50 mM NaCl, 1 mM EDTA, 50 % Glycerin
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Subcellular Protein Fractionation Kit (Art.-Nr. 78840); Thermo Scientific Pierce ChIP Kit (Art.-Nr. 26156)
Empfohlen für:
Enzymatisches DNA-Aufscheren für Chromatin-Immunpräzipitation-Assays (ChIP); Entfernung unerwünschter Genom- oder Organellen-Nukleinsäuren aus Zelllysaten; Degradierung von Nukleinsäuren bei der subzellulären Fraktionierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zelllyseenzyme
Flüssig
150 μl
Nach Eingang bei -20 °C lagern Das Produkt wird mit Trockeneis geliefert.
Enzym für Zelllyse
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ403834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number88216
ChargennummerZJ403834A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number88216
ChargennummerZI397833 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number88216
ChargennummerZI397833A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number88216
ChargennummerZH395915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number88216
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Micrococcal Nuclease-Lösung (≥100 U/μl) > Enzym; 150 μl