Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleimide Activated Plates
Thermo Scientific™ Pierce Maleimide Activated Plates are ideal for binding sulfhydryl-containing molecules that are difficult to coat onto polystyrene plates, such as peptides that contain a terminal cysteine.
316.00 CHF - 340.00 CHF
Spezifikation
Bindungseigenschaft Standardkapazität, kovalent
Inhalt und Lagerung Hinweis: Die Platten werden vorblockiert mit Rinderserumalbumin geliefert.
Lagern Sie die Platten nach dem Erhalt bei 4 °C geschützt vor Feuchtigkeit auf. Nach dem Öffnen unbenutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. Platten werden ungekühlt versendet.
Produktlinie Pierce™
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 100 μl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Format Nachweisverfahren Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Format Nachweisverfahren Preis Menge & Verfügbarkeit  
10328733
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
15150
Transparent Strip Plate Kolorimetrisch
316.00 CHF
5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10348643
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
15152
Weiß Standard Chemilumineszenz
334.00 CHF
5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10475015
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
15153
Schwarz Standard Fluoreszenz
340.00 CHF
5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Pierce Maleimide Activated Plates provide covalent attachment (plate capture) of sulfhydryl-containing molecules, such as cysteine-terminated peptides. These coated plates are an especially useful tool for assessing specific anti-hapten antibody titers during antibody production. Maleimide Activated Plates are available in clear for colorimetric assays, white for chemiluminescent assays and black for fluorescent assays.
Highlights
• Spontaneous immobilization of cysteine-containin peptides and proteins with free sulfhydryls
• Pre-blocked to reduce nonspecific binding
Spezifikation
Spezifikation
Standardkapazität, kovalent
Pierce™
100 μl
Maleimid
Blocker™ BSA-Puffer
Hinweis: Die Platten werden vorblockiert mit Rinderserumalbumin geliefert.
Lagern Sie die Platten nach dem Erhalt bei 4 °C geschützt vor Feuchtigkeit auf. Nach dem Öffnen unbenutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. Platten werden ungekühlt versendet.
Polystyrol
96
5 Platten
5 plates
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleimide Activated Plates