Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleimide Activated Plates
Thermo Scientific™ Pierce Maleimide Activated Plates are ideal for binding sulfhydryl-containing molecules that are difficult to coat onto polystyrene plates, such as peptides that contain a terminal cysteine.
Marke: Thermo Scientific™ 15153
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Pierce Maleimide Activated Plates provide covalent attachment (plate capture) of sulfhydryl-containing molecules, such as cysteine-terminated peptides. These coated plates are an especially useful tool for assessing specific anti-hapten antibody titers during antibody production. Maleimide Activated Plates are available in clear for colorimetric assays, white for chemiluminescent assays and black for fluorescent assays.
Pierce Maleimid-aktivierte Platten dienen der kovalenten Anhaftung (Plattenaufnahme) von Sulfhydryl-haltigen Molekülen, wie z. B. Zystein-terminierten Peptiden. Diese beschichteten Platten sind ein besonders nützliches Werkzeug für die Beurteilung spezifischer Anti-Hapten-Antikörpertiter während der Antikörperproduktion. Maleimid-aktivierte Platten sind in durchsichtiger Form für kolorimetrische Assays, in weiß für chemilumineszierende Assays und in schwarz für fluoreszierende Assays erhältlich.
Highlights
• Spontane Immobilisierung von cysteinhaltigen Peptiden und Proteinen mit freien Sulfhydrylen
• Vorblockiert, um unspezifische Bindungen zu reduzieren
Spezifikation
Standardkapazität, kovalent | |
Hinweis: Die Platten werden vorblockiert mit Rinderserumalbumin geliefert. Lagern Sie die Platten nach dem Erhalt bei 4 °C geschützt vor Feuchtigkeit auf. Nach dem Öffnen unbenutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. Platten werden ungekühlt versendet. |
|
Pierce™ | |
Mikrotiterplatte | |
100 μl | |
Maleimid | |
Blocker™ BSA-Puffer |
Standard | |
Fluoreszenz | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
96 | |
5 Platten | |
5 plates |