Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleimide Activated Plates
Thermo Scientific™ Pierce Maleimide Activated Plates are ideal for binding sulfhydryl-containing molecules that are difficult to coat onto polystyrene plates, such as peptides that contain a terminal cysteine.
Marke:  Thermo Scientific™ 15152
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10348643
  • 344.00 CHF / 5 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Pierce Maleimide Activated Plates provide covalent attachment (plate capture) of sulfhydryl-containing molecules, such as cysteine-terminated peptides. These coated plates are an especially useful tool for assessing specific anti-hapten antibody titers during antibody production. Maleimide Activated Plates are available in clear for colorimetric assays, white for chemiluminescent assays and black for fluorescent assays.
Pierce Maleimid-aktivierte Platten dienen der kovalenten Anhaftung (Plattenaufnahme) von Sulfhydryl-haltigen Molekülen, wie z. B. Zystein-terminierten Peptiden. Diese beschichteten Platten sind ein besonders nützliches Werkzeug für die Beurteilung spezifischer Anti-Hapten-Antikörpertiter während der Antikörperproduktion. Maleimid-aktivierte Platten sind in durchsichtiger Form für kolorimetrische Assays, in weiß für chemilumineszierende Assays und in schwarz für fluoreszierende Assays erhältlich.
Highlights
• Spontane Immobilisierung von cysteinhaltigen Peptiden und Proteinen mit freien Sulfhydrylen
• Vorblockiert, um unspezifische Bindungen zu reduzieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standardkapazität, kovalent
Hinweis: Die Platten werden vorblockiert mit Rinderserumalbumin geliefert.
Lagern Sie die Platten nach dem Erhalt bei 4 °C geschützt vor Feuchtigkeit auf. Nach dem Öffnen unbenutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. Platten werden ungekühlt versendet.
Pierce™
Detektionsplatte, Immunoassay, ELISA
100 μl
Maleimid
Blocker™ BSA-Puffer
Standard
Chemilumineszenz
Weiß
Polystyrol
96
5 Platten
5 plates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ395738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number15152
ChargennummerZA385837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number15152
ChargennummerYA348011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2023 Catalog Number15152
ChargennummerWL344286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2021 Catalog Number15152
ChargennummerWH329330 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2021 Catalog Number15152
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-26
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleimide Activated Plates > 96-Well-Platten; weiß; 5 St./Packung