Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ immobilisiertes TCEP-Disulfid-Verringerungsgel
Effiziente Reduktion von Disulfid-Bindungen in Proteinen oder Peptiden mit diesem stabilen, geruchlosen Harz mit Agarose-Beads, an die Tris(2-Carboxyethyl)-Phosphin immobilisiert ist.
Marke: Thermo Scientific™ 77712
273.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Immobilisiertes TCEP Disulfid-Reduktionsgel besteht aus Tris(2-Carboxyethyl)phosphin, das kovalent an Harz mit gekörnter Agarose immobilisiert ist und so eine effiziente Reduktion von Disulfid-Bindungen in Peptiden und Proteinen ermöglicht.
Trialkylphosphine sind hervorragende Mittel zur Reduktion von Disulfid-Bindungen in Proteinen, Peptiden und anderen Molekülen mit Disulfid-Bindungen. Sie sind gegenüber anderen funktionellen Gruppen relativ reaktionsträge. Das Trialkylphosphin TCEP ist in wässrigen Lösungen stabil und unterliegt keiner häufig mit anderen Reduktionsmitteln wie Dithiotreitol (DTT) und β-Mercaptoethanol (BME) auftretenden schnellen Oxidation. TCEP beeinträchtigt keine mit Thiolgruppen reaktionsfähigen Reagenzien (z. B. Maleimid-Crosslinker). Dennoch erfordern viele Protokolle eine vom Reduktionsmittel getrennte Recovery der reduzierten Probe. Immobilisiertes TCEP Disulfid-Reduktionsgel eliminiert die Notwendigkeit aufwändiger und ineffizienter Gelfiltrationsverfahren zum Trennen von der reduzierten Probe vom Reduktionsmittel. Immobilisiertes TCEP Disulfid-Reduktionsgel lässt sich bequem an eine Vielzahl von Skalierungen und Formaten anpassen (z. B. Verfahren mit Chargen, Spin-Säulen und Schwerkraftsäulen).Leistungsmerkmale:
- Geruchlos: Proteinreduktion am Arbeitsplatz, trägt zu einem gesünderen Laborumfeld bei
- Stabil: Praktisch kein Aktivitätsverlust bei Kühlschranklagerung
- Vielseitig: Reduziert Peptide und Proteine über breite Bereiche von pH-Wert-, Salz-, Wasch- und Temperaturbedingungen hinweg
- Flexibel: eine Harzaufschlämmung bietet Flexibilität für den Einsatz in Zentrifugenröhrchen-, Säulen- oder Chargenmodi
- Zeit sparend: kein Entfernen löslicher Reduktionsmittel erforderlich; dies spart Zeit und Proben
- Effizient: Kehrt sowohl natürliche Disulfid-Bindungen als auch solche um, die künstlich durch Vernetzung integriert werden; eine ausgezeichnete Alternative zum Entkoppeln vernetzter Proteinen oder Peptide durch Wirkstoffe wie DSP und DTSSP
Spezifikation
Nach Eingang bei 4 °C lagern Nicht einfrieren. | |
Flüssig | |
Disulfidreduzierendes Reagenz |
Pierce™ | |
5 mL |