Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ TCEP-HCl, No-Weigh™ Format
Reduzieren Sie Protein- und Peptid-Disulfid-Bindungen mit diesem Thiol-freien, reinen, kristallinen Tris-(2-carboxyethyl)phosphin-Hydrochlorid, TCEP (CAS 5961-85-3).
Marke:  Thermo Scientific™ 20491
841.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11856784
  • 886.00 CHF / 10 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce TCEP-HCl ist reines, kristallines Tris-(2-carboxyethyl)phosphin-Hydrochlorid, eine Thiol-freie Verbindung, die sehr effektiv ist, um Protein- und Peptid-Disulfid-Bindungen zu reduzieren und geruchlos und stabil ist.
Besondere Merkmale:
  • Reduziert selbst die stabilsten wasserlöslichen Alkyldisulfide
  • Bei Raumtemperatur und pH 5 in weniger als 5 Minuten wirksam
  • Erfordert kein Entfernen vor der Reaktion mit Maleimid- oder Haloacetylverbindungen
  • Wasserlöslichkeit von 310 g/l
  • Resistent gegen Luftoxidation; nicht flüchtig und nicht reaktiv gegenüber anderen funktionellen Gruppen in Proteinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nach Erhalt bei Raumtemperatur im versiegelten Behälter aufbewahren, um Oxidation zu verhindern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Fest
Wasser
Pierce™
10 g
Disulfidreduzierendes Reagenz
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • TCEP HCl, 10 g.Tris{ 2-carboxyethyl} phosphine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride