Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Ni-IMAC Resin, EDTA compatible
Pierce high-capacity EDTA-compatible Ni-IMAC resin is designed for the purification of over-expressed His-tagged proteins from cell culture media.
Marke:  Thermo Scientific™ A50586
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17193259
  • 2550.00 CHF / 250 Milliliter
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Pierce Ni-IMAC-Harz mit hoher Kapazität enthält eine Matrix aus einer 6 % vernetzten Agarose mit optimalen Eigenschaften für Chargen-, Schwerkraftsäulen- und Forschungs-/Pilotskalen-FPLC-Säulenaufreinigungen. Das Harz hat eine hohe Bindungskapazität (bis zu 80 mg Protein pro ml Harz) und kann die hohe EDTA-Konzentration tolerieren und die Konzentrationen von Wirkmitteln verringern, die zur Hemmung von Metalloproteasen und zur Stabilisierung empfindlicher intrazellulärer Proteine verwendet werden.
Merkmale des EDTA-kompatiblen Ni-IMAC-Harzes mit hoher Kapazität:
  • Chelator-stabil—Verwendung von bis zu 20 mM EDTA und DTT ohne Leistungsverlust
  • Kompatibel mit der Aufreinigung überexprimierter, sezernierter Proteine in Zellkulturmedien (z. B. Expi293-, ExpiCHO- und ExpiSf-Expressionssysteme)
  • Hohe Bindungskapazität—>80 mg/ml Bindungskapazität für His-markierte rekombinante Proteine
  • Wiederverwendbar—kann mit dem CIP-Protokoll bis zu 10 Mal regeneriert werden
EDTA und Reduktionsmittel wie DTT und TCEP beeinträchtigen die Leistung der Ni-IMAC-Träger durch Abisolieren des Metalls. Aufgrund seiner Chelator-Stabilitätseigenschaft (EDTA-tolerant) eignet sich Pierce EDTA-kompatibles Ni-IMAC-Harz mit hoher Kapazität besonders zur Aufreinigung von His-markierten Proteinen, die in Zellkulturmedien abgesondert werden, oder zur Aufreinigung intrazellulärer His-markierter Proteine, die EDTA zur Aufrechterhaltung von Stabilität und Funktion benötigen. In beiden Fällen können große Probenmengen ohne Abisolieren des Ni-Metalls des Trägers aufgereinigt werden, wodurch eine gleichbleibend hohe Ausbeute erzielt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Chelator-stabil
250 ml abgesetztes Harz, geliefert als 500 ml 50 % Schlamm. Lagerung bei 2 bis 8 °C.
Pierce™
Harz-
6 % vernetzte Agarose
Nasseis
250 mL
Flasche