Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1 mL
Entfernen von Endotoxinen (Lipopolysaccharide oder LPS) aus Proben vor der Massenspektrometrie mit Spin-Säulen aus Poly(e-lysin)-Liganden auf Zellulosebeads.
Marke:  Thermo Scientific™ 88276
244.67 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12391973
  • 367.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bis zu 2.000.000 EU pro ml
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Pierce™
Endotoxinentfernung
Firmeneigener Ligand
Affinity, Zelluloseharz
22 ml-Zentrifugationssäulen mit 1 ml Harz
Flüssig
5 Säulen
Zentrifugationssäule
Zentrifugationssäule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZH395839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number88276
ChargennummerZD388996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number88276
ChargennummerYL381267 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number88276
ChargennummerYH377878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Catalog Number88276
ChargennummerYF378988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2023 Catalog Number88276
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1 mL > 5 Säulen mit 1 ml Harz