Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1 mL
Entfernen von Endotoxinen (Lipopolysaccharide oder LPS) aus Proben vor der Massenspektrometrie mit Spin-Säulen aus Poly(e-lysin)-Liganden auf Zellulosebeads.
377.00 CHF - 1244.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) Bis zu 2.000.000 EU pro ml
Zusammensetzung 22 ml-Zentrifugationssäulen mit 1 ml Harz
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Form Flüssig
Produktlinie Pierce™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12391973
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
88276
5 Säulen
377.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12201203
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88277
25 Säulen
1244.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bis zu 2.000.000 EU pro ml
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Pierce™
Zentrifugationssäule
Zentrifugationssäule
22 ml-Zentrifugationssäulen mit 1 ml Harz
Flüssig
Endotoxinentfernung
Firmeneigener Ligand
Affinity, Zelluloseharz
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1 mL