Learn More
Thermo Scientific™ Guardian™ Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent
Konservieren Sie verdünnte HRP-Konjugate (1 bis 1.000 ng/ml) für mehr als sechs Monate bei Raumtemperatur ohne signifikanten Aktivitätsverlust mit Guardian Peroxidase-Konjugat-Stabilisator/Verdünnungsmittel.
243.00 CHF - 886.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Peroxidase-Konjugat-Stabilisator/Verdünnungsmittel |
---|---|
Produktlinie | Guardian™ |
Reagenztyp | Verdünnungsmittel, Stabilisierungsreagenz |
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern. |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11849320
|
Thermo Scientific™
37548 |
200 mL |
243.00 CHF
200 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10229183
|
Thermo Scientific™
37552 |
1 l |
886.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Guardian Peroxidase-Konjugat-Stabilisator/Verdünnungsmittel konserviert verdünnte HRP-Konjugate (1 bis 1.000 ng/ml) für mehr als sechs Monate bei Raumtemperatur ohne signifikanten Aktivitätsverlust.
Assay-kompatibel: Fügen Sie einfach Ihren bevorzugten Blockierpuffer hinzu, um das ideale Verdünnungsmittel für Ihr HRP-basiertes ELISA-System herzustellen
Praktisch: Lagern Sie gebrauchsfertige Verdünnungen (1:1.000 bis 1:100.000), die die Enzymaktivität aufrechterhalten, ohne Aliquotierung im Kühlschrank
Spezifikation
Peroxidase-Konjugat-Stabilisator/Verdünnungsmittel | |
Verdünnungsmittel, Stabilisierungsreagenz | |
Flüssig |
Guardian™ | |
Nach Erhalt bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern. |