Learn More
Thermo Scientific™ Guardian™ Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent
Konservieren Sie verdünnte HRP-Konjugate (1 bis 1.000 ng/ml) für mehr als sechs Monate bei Raumtemperatur ohne signifikanten Aktivitätsverlust mit Guardian Peroxidase-Konjugat-Stabilisator/Verdünnungsmittel.
Marke:  Thermo Scientific™ 37552
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10229183
  • 820.00 CHF / 1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Guardian Peroxidase-Konjugat-Stabilisator/Verdünnungsmittel konserviert verdünnte HRP-Konjugate (1 bis 1.000 ng/ml) für mehr als sechs Monate bei Raumtemperatur ohne signifikanten Aktivitätsverlust.
  • Assay-kompatibel: Fügen Sie einfach Ihren bevorzugten Blockierpuffer hinzu, um das ideale Verdünnungsmittel für Ihr HRP-basiertes ELISA-System herzustellen
  • Praktisch: Lagern Sie gebrauchsfertige Verdünnungen (1:1.000 bis 1:100.000), die die Enzymaktivität aufrechterhalten, ohne Aliquotierung im Kühlschrank
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Peroxidase-Konjugat-Stabilisator/Verdünnungsmittel
Verdünnungsmittel, Stabilisierungsreagenz
1 l
Guardian™
Nach Erhalt bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern.
Flüssig