Learn More
Thermo Scientific™ Guardian™ Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent
Konservieren Sie verdünnte HRP-Konjugate (1 bis 1.000 ng/ml) für mehr als sechs Monate bei Raumtemperatur ohne signifikanten Aktivitätsverlust mit Guardian Peroxidase-Konjugat-Stabilisator/Verdünnungsmittel.
Marke:  Thermo Scientific™ 37548
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11849320
  • 230.00 CHF / 200 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Guardian Peroxidase-Konjugat-Stabilisator/Verdünnungsmittel konserviert verdünnte HRP-Konjugate (1 bis 1.000 ng/ml) für mehr als sechs Monate bei Raumtemperatur ohne signifikanten Aktivitätsverlust.
  • Assay-kompatibel: Fügen Sie einfach Ihren bevorzugten Blockierpuffer hinzu, um das ideale Verdünnungsmittel für Ihr HRP-basiertes ELISA-System herzustellen
  • Praktisch: Lagern Sie gebrauchsfertige Verdünnungen (1:1.000 bis 1:100.000), die die Enzymaktivität aufrechterhalten, ohne Aliquotierung im Kühlschrank
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Peroxidase-Konjugat-Stabilisator/Verdünnungsmittel
Verdünnungsmittel, Stabilisierungsreagenz
200 mL
Guardian™
Nach Erhalt bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern.
Flüssig
Dokumentation
Application Notes
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYH363966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2023 Catalog Number37548
ChargennummerYA355139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2023 Catalog Number37548
ChargennummerXF351050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2022 Catalog Number37548
ChargennummerXB322806 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2022 Catalog Number37548
ChargennummerWH322148 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2021 Catalog Number37548
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Guardian™ Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent > 200 ml