Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Superflow Agarose
Hochreine Aufreinigung im großem Maßstab von GST-getaggten Proteinen mit Glutathion, das an einer quervernetzten, 6%igen Agarose in Form von Beads immobilisiert wurde.
432.00 CHF - 13710.00 CHF
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13434199
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
25237
50 ml
1358.00 CHF
50 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13444199
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
25239
1 l
13710.00 CHF
1 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13424199
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
25236
10 ml
432.00 CHF
10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13454199
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
25238
250 ml
4605.00 CHF
250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Hochreine Aufreinigung in großem Maßstab von GST-getaggten Proteinen mit Thermo Scientific™ Pierce Glutathione Superflow Agarose, bestehend aus Glutathion, das an einer vernetzten, 6%igen Agarose in Bead-Form immobilisiert wurde.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce Glutathion Superflow Agarose ist ein stark quervernetztes, strapazierfähiges Resin, das bei den Flussraten im Rahmen einer FPLC-Reinigung in mittlerem bis großen Maßstab nicht zusammengedrückt wird. Das Resin ist gegen eine Reihe von Chemikalien und pH-Werten beständig und kompatibel mit häufigen In-Situ-Reinigungsverfahren. Die spezifische Bindung von Glutathion an den GST-Tag führt zu hoher Reinheit und hohen Ausbeuten in einem einschrittigen Reinigungsverfahren.
Leistungsmerkmale:
  • Hochdynamische Bindungskapazität – Bindet 10 mg reines GST pro Milliliter Harz bei einer linearen Flussrate von 150 cm/h; kann bei einer Flussrate von 30 cm/h mehr als 20 mg/ml binden
  • Hohe Reinheit – Sorgt bei einer Aufreinigung von überexprimiertem GST oder überexprimierten GST-Fusionsproteinen aus Lysaten für eine Reinheit von über 90 %
  • Robust – Der Träger mit Beads aus stark quervernetzter, 6%iger Superflow Agarose toleriert lineare Flussraten bis zu 1.200 cm/Stunde
  • Kompatibel – Bleibt nach Exposition gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und pH-Bedingungen funktionsfähig
  • Kosteneffektiv – Resin bleibt auch nach mehreren Reinigungs- und Wiederverwendungszyklen stabil
Empfohlen für:
FPLC-Aufreinigung von GST-Tag-Proteinen im mittleren bis großen Maßstab
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Superflow Agarose