Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Superflow Agarose
Hochreine Aufreinigung im großem Maßstab von GST-getaggten Proteinen mit Glutathion, das an einer quervernetzten, 6%igen Agarose in Form von Beads immobilisiert wurde.
Marke: Thermo Scientific™ 25236
385.41 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hochreine Aufreinigung in großem Maßstab von GST-getaggten Proteinen mit Thermo Scientific™ Pierce Glutathione Superflow Agarose, bestehend aus Glutathion, das an einer vernetzten, 6%igen Agarose in Bead-Form immobilisiert wurde.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce Glutathion Superflow Agarose ist ein stark quervernetztes, strapazierfähiges Resin, das bei den Flussraten im Rahmen einer FPLC-Reinigung in mittlerem bis großen Maßstab nicht zusammengedrückt wird. Das Resin ist gegen eine Reihe von Chemikalien und pH-Werten beständig und kompatibel mit häufigen In-Situ-Reinigungsverfahren. Die spezifische Bindung von Glutathion an den GST-Tag führt zu hoher Reinheit und hohen Ausbeuten in einem einschrittigen Reinigungsverfahren.Leistungsmerkmale:
Hohes dynamisches Bindungsvermögen – 10 mg reines GST pro ml Harz bei einer linearen Flussrate von 150 cm/h; kann bei einer Flussrate von 30 cm/h bis zu 20 mg/ml binden
Hohe Reinheit – Sorgt bei einer Aufreinigung von überexprimierten GST oder GST-Fusionsproteinen aus Lysaten für eine Reinheit von über 90 %
Robust – Der Träger mit Beads aus stark quervernetzter, 6%iger Superflow Agarose toleriert lineare Flussraten bis zu 1.200 cm/Stunde
Kompatibel – Bleibt nach einer Exposition zu einer Vielzahl von Chemikalien und pH-Bedingungen funktionsfähig
Kosteneffektiv – Harz bleibt auch nach mehreren Reinigungs- und Wiederverwendungszyklen stabil
Empfohlen für:
FPLC-Aufreinigung von GST-Tag-Proteinen im mittleren und großen Maßstab
Spezifikation
10 mg reine GST-Bindung pro ml Harz bei einer Flussrate von 150 cm/Stunde, 20 mg pro ml bei einer Flussrate von 30 cm/Stunde | |
Pierce™ | |
GST-markiertes Protein | |
Glutathion | |
Affinität, Agarose-Harz |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
10 ml | |
Agarose | |
Flasche |