Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Superflow Agarose
Hochreine Aufreinigung im großem Maßstab von GST-getaggten Proteinen mit Glutathion, das an einer quervernetzten, 6%igen Agarose in Form von Beads immobilisiert wurde.
Marke:  Thermo Scientific™ 25239
12214.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13444199
  • 14040.00 CHF / 1 Liter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
Hochreine Aufreinigung in großem Maßstab von GST-getaggten Proteinen mit Thermo Scientific™ Pierce Glutathione Superflow Agarose, bestehend aus Glutathion, das an einer vernetzten, 6%igen Agarose in Bead-Form immobilisiert wurde.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce Glutathion Superflow Agarose ist ein stark quervernetztes, strapazierfähiges Resin, das bei den Flussraten im Rahmen einer FPLC-Reinigung in mittlerem bis großen Maßstab nicht zusammengedrückt wird. Das Resin ist gegen eine Reihe von Chemikalien und pH-Werten beständig und kompatibel mit häufigen In-Situ-Reinigungsverfahren. Die spezifische Bindung von Glutathion an den GST-Tag führt zu hoher Reinheit und hohen Ausbeuten in einem einschrittigen Reinigungsverfahren.
Leistungsmerkmale:
  • Hohes dynamisches Bindungsvermögen – 10 mg reines GST pro ml Harz bei einer linearen Flussrate von 150 cm/h; kann bei einer Flussrate von 30 cm/h bis zu 20 mg/ml binden
  • Hohe Reinheit – Sorgt bei einer Aufreinigung von überexprimierten GST oder GST-Fusionsproteinen aus Lysaten für eine Reinheit von über 90 %
  • Robust – Der Träger mit Beads aus stark quervernetzter, 6%iger Superflow Agarose toleriert lineare Flussraten bis zu 1.200 cm/Stunde
  • Kompatibel – Bleibt nach einer Exposition zu einer Vielzahl von Chemikalien und pH-Bedingungen funktionsfähig
  • Kosteneffektiv – Harz bleibt auch nach mehreren Reinigungs- und Wiederverwendungszyklen stabil
Empfohlen für:
FPLC-Aufreinigung von GST-Tag-Proteinen im mittleren und großen Maßstab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce Glutathion Superflow Agarose
Glutathion auf stark quervernetzter, 6 %iger gekörnter Agarose (Superflow 6), in mit Natriumazid versetztem Wasser aufgeschlämmt
1 l
Bindet bis zu 30 mg GST/ml Resin (statische Kapazität) oder bis zu 10 mg GST/ml Resin (dynamische Kapazität)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Superflow Agarose > Glutathion Superflow Agarose; 1 l