Learn More
Cytiva LabMate™ PD-10 Puffergefäße
Für Entsalzung, Pufferaustausch und Entfernung von Verbindungen mit geringem Molekulargewicht bei hoher Wiedergewinnung mit Sephadex™ G-25 Medium. Cytiva Life Sciences™ LabMate™ PD-10 Pufferreservoire liefern schnelle und kostengünstige Leistung.
Marke: Cytiva 18-3216-03
Beschreibung
- Durch den Einsatz von PD-10 Einwegsäulen zur Entsalzung können Wasch- und Equilibrierungspuffer bei Protokollen für Chromatographie mittels Schwerkraft in nur einem Schritt angewendet werden
Spezifikation
Pufferreservoir | |
10 Packung | |
Säulenannahme | |
Entsalzung und Pufferaustausch mit hoher Rückgewinnung sowie Entfernen von Verbindungen mit niedrigem Molekülgewicht, gepackt mit Sephadex G- 25-Medium, erleichtert das Äquilibrieren der PD-10-Säule |