Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Mikrobiologischer Inkubator
Führen Sie eine Reihe von Routine-Anwendungen mit diesen General Protocol Inkubatoren durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 51028131
2152.71 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 10839810
  • 3075.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Heratherm General Protocol Mikrobiologische Inkubatoren für Routineanwendungen. Die Produktreihe der Heratherm General Protocol Inkubatoren wurde mit dem Grundgedanken der Probensicherheit für Anwendungen in pharmazeutischen, medizinischen, Lebensmittel- und Forschungslabors entwickelt.
  • Natürliche Konvektion sorgt für einen sanften Luftstrom und minimale Austrocknung
  • Temperaturbereich von Umgebungstemperatur 5 °C bis 75 °C
  • Temperaturgleichförmigkeit von ±0,6 °C (gemessen bei 37 °C)
  • Temperaturstabilität von ±0,2 °C (gemessen bei 37 °C)
  • Kammer aus korrosionsbeständigem Edelstahl (AISI 430)
  • Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
  • Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
  • Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
  • Außergewöhnlich kleine Stellfläche
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 cu. ft.
Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige
Acero inoxidable
2 geliefert/ 16 max.
Umgebungstemperatur +5 °C bis 75 °C
41.4 x 46.4 x 60.8 cm (16.3 x 18.3 x 23.9 in.)
112 lbs.
230 V, 50/60 Hz
540 w
50/60 Hz
CE-Zeichen
117 l
Schwerkraftkonvektion
Länderspezifisch
Mikrobiologischer Inkubator
22,2 x 25,2 x 32,3 in. (56,5 x 64 x 82 cm)
51 kg
230 V
2.3A
Videos
  • Thermo Scientific - Heratherm microbiological incubators
    Thermo Scientific Heratherm microbiological incubators are safe, easy, and efficient. Designed to provide optimised environmental conditions and long term performance you can trust in successful incubation with sample protection as top priority.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Heratherm microbiological incubators
    • Thermo Scientific - Heratherm microbiological incubators
      Thermo Scientific Heratherm microbiological incubators are safe, easy, and efficient. Designed to provide optimised environmental conditions and long term performance you can trust in successful incubation with sample protection as top priority.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Heratherm microbiological incubators
      Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Mikrobiologischer Inkubator >
      Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.