Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Glow Assay Kit
Ergibt ein helles und stabiles Biolumineszenzsignal (Halbwertszeit über 2 Stunden) in Anwesenheit von Red Firefly-Luziferase-Reportern.
Marke:  Thermo Scientific™ 16177
802.56 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12122250
  • 1068.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Assay-Kit
Kit für 1000 Reaktionen
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Biolumineszierend
384-Well-Platte, 96-Well-Platte
Chemisches Substrat
Luziferase-Substrat
D-Luciferin
Luziferase, Glühwürmchen-Luziferase
• Glühwürmchen-Glow-Assay-Puffer, 50 ml, Aufbewahrung bei -20 °C
• D-Luciferin, lyophilisiert, 30 mg, Aufbewahrung bei 4 °C
• 2X Zelllysepuffer, 60 ml, Aufbewahrung bei Raumtemperatur
Nach Erhalt das Kit bei -20 °C lagern oder die einzelnen Komponenten wie oben angegeben lagern.
Säugetierzellen
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Enzym-markiert
Verbesserte Chemolumineszenz
Pierce™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Glow Assay Kit > 1.000 Reaktionen/Kit