Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Western Blotting-Substrat
Ein preisgünstiges Einsteiger-Peroxidase-Substrat für verbesserte Chemilumineszenz (ECL), das teurere Produkte ersetzt, ohne Bedingungen neu optimieren zu müssen.
Marke:  Thermo Scientific™ 32209
220.81 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
220.81 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10455145
  • 320.00 CHF / 250 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce ECL Western Blotting Substrat ist ein preisgünstiges, Einsteiger-Peroxidase-Substrat für verbesserte Chemilumineszenz (ECL) und ersetzt teurere Produkte, ohne Bedingungen neu optimieren zu müssen.
Pierce ECL Western Blotting-Substrat bietet Zuverlässigkeit und Leistung, die mit anderen standardmäßig verbesserten Chemilumineszenz-Substraten (ECL) für die Detektion der enzymatischen Aktivität der Meerrettichperoxidase (HRP) vergleichbar sind, und dabei deutlich weniger kosten. Da die Formulierungen der Luminol- und Peroxid-Reagenzien mit anderen handelsüblichen Substrat-Produkten identisch sind, kann zu Pierce ECL gewechselt werden, ohne die Bedingungen oder das Inkubationsprotokoll optimieren zu müssen. Wechseln Sie einfach zu Pierce ECL und sparen Sie.
Besondere Merkmale:
  • ECL Substrat – Ein verbessertes Chemolumineszenz-Substrat für die Detektion der Aktivität der Meerrettichperoxidase (HRP) durch Antikörper und andere Western-Blot-Sonden
  • Etwa 50 % weniger Kosten als bei anderen ECL-Substraten – Niedrige Kosten und unser Engagement gegenüber unseren Kunden erlaubt es Thermo Fisher Scientific, dieses Produkt zu einem deutlich niedrigeren Preis als andere Unternehmen anbieten zu können (diese Angaben basieren auf den US-amerikanischen Listenpreisen von 2010)
  • Keine Optimierung erforderlich – Der Wechsel zu Pierce ECL-Substrat von anderen ECL-Substraten der Einstiegsklasse erfordert keine Optimierung oder Änderungen am Protokoll
  • Ein Name, auf den Sie sich verlassen können  Sie können sich auf die gewissenhafte Qualitätssicherung, den technischen Support und den guten Ruf von Thermo Scientific Pierce Protein Research Products verlassen
Enthält:
Detektionsreagenz 1 und 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Substrat
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
250 ml
2°: 1:1.000 – 15.000 (0,07 bis 1 μg/ml), 1°: 1:1.000 (0,2 bis 1 μg/ml)
1 bis 2 h
Nach Erhalt bei 2 bis 8 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Chemolumineszenz
Western Blot
Pierce™
Meerrettich-Peroxidase
Niedriger Pikogrammbereich
2500 cm2
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL403715 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number32209_LITL18 PROMO,32209
ChargennummerZK400262 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number32209_LITL18 PROMO,32209
ChargennummerZK400262A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number32209_LITL18 PROMO,32209
ChargennummerZI395899A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number32209_LITL18 PROMO,32209
ChargennummerZG394982A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number32209_LITL18 PROMO,32209
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Western Blotting-Substrat > ECL Western Blotting Substrate; 250 ml-Kit