Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG, No-Weigh™ Format
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG ist ein wasserunlöslicher, homo-bifunktionaler N-Hydroxysuccinimid-Ester (NHS-ester)-Vernetzer, der häufig zur Konjugation von radioaktiv markierten Liganden mit Zelloberflächenrezeptoren verwendet wird.
Marke:  Thermo Scientific™ A35392
161.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15859614
  • 170.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce DSG ist ein Disuccinimidylglutarat, ein einfacher, homobifunktionaler Crosslinker, der auf der aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Estergruppe basiert.
Thermo Scientific No-Weigh Produkte sind Spezialreagenzien, die in einem voraliquotierten Format geliefert werden. Die vorgewogene Verpackung trägt dazu bei, den Verlust der Reagenzreaktivität und eine Kontamination im Laufe der Zeit zu verhindern, indem wiederholtes Öffnen und Schließen des Fläschchens minimiert wird. Das Format ermöglicht die Verwendung frischer Reagenzfläschchen bei jedem Einsatz, wodurch das mühsame Abwiegen kleiner Reagenzmengen vermieden und Bedenken hinsichtlich der Reagenzstabilität reduziert werden.
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester (beide Enden)
  • Reaktivität auf: Aminogruppen (primäre Amine)
  • Nicht spaltbar
  • Wasserunlöslich (zuerst in DMF oder DMSO auflösen)
  • Membrandurchlässig, ermöglicht intrazelluläre Vernetzung
  • Kann die Crossliing-Effizienz im Vergleich zu DSS in einigen Anwendungen erhöhen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amin-zu-Amin
326,26
7,7 Å
Ja
No-Weigh™, Pierce™
Homobifunktional
Kurz (<10 Å)
10 x 1 mg
Standard, Einmalgebrauch
Crosslinker
Nein
Nein
Nach Erhalt der Ware bei 2 bis 8 °C getrocknet
Nasseis
Chemische Markierung
NHS-Ester
Pulver
DMF, DMSO
Nein