Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Flash Assay Kit
Testen Sie die Transkriptionsaktivität von regulatorischen Elementen in Säugerzellkulturmedien und Ganzzelllysat mit diesem hochempfindlichen, Flash-basierten Luziferase-Kit.
180.00 CHF - 964.00 CHF
Spezifikation
Typ | Assay-Kit |
---|---|
Ziel | Luziferase, Cypridina-Luziferase |
Assay | Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay |
Kompatible Zellen | Säugetierzellen |
Nachweisverfahren | Biolumineszierend |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12385613
|
Thermo Scientific™
16168 |
100 Reaktionskit |
180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12201183
|
Thermo Scientific™
16169 |
Kit für 1000 Reaktionen |
964.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Cypridina Luciferase Flash-Assay-Kit bietet Forschern einen hochempfindlichen Assay für die transkriptionale Aktivität regulatorischer Elemente in Säugetierzellkulturmedien und Ganzzelllysaten.
Dieses Flash Assay Kit enthält Reagenzien zur Messung der Aktivität von Cypridina-Luziferase in Säugetierzellkulturmedien und Lysaten. Bei Verwendung mit dem Thermo Scientific Cypridina Luc Vector bietet das Kit ein äußerst empfindliches biolumineszentes Reporter-Assay-System für den Sekretions- oder intrazellulären Nachweis von Promoter- oder Pathway-Aktivität. Cypridina-Luziferase wird in hohem Grade in die Zellkulturmedien abgesondert und ermöglicht die Lebendzellüberwachung der Reportertätigkeit. Das von Cypridina erzeugte Signal ist erheblich stärker als das Signal von Glühwürmchen- oder Renilla-Luziferasen, die unter ähnlichen Bedingungen getestet werden.
Leistungsmerkmale:
- Empfindlich – Die hohe Empfindlichkeit ermöglicht die Verwendung kleinerer Zellzahlen
- Kosteneffizient – Empfindlichere Assays führen zu einem niedrigeren Reagenzienverbrauch
- Sezernierte Luziferase – Ermöglicht Echtzeit-Assays und kinetische Studien, ohne die Zellen zu zerstören
- Ideal für die Co-Transfektion – Verwendet ein anderes Substrat als Renilla-, Gaussia- oder Glühwürmchen-Luziferasen
- Kompatibel – Die Assay-Reagenzien sind mit anderen Cypridina- oder Vargula-Luziferasen kompatibel
- Spart Zeit – Assays mit sezernierten Luziferasen erfordern eine minimale Probenhandhabung
- Geeignet für Automatisierungsprozesse – Geeignet für das Hochdurchsatz-Screening
- Praktisch – Enthält einen universellen Zelllysepuffer und ein optimiertes Flash-Assay-Reagenz
- Sicher – Ermöglicht die Durchführung nicht radioaktiver Assays
Lieferumfang:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und Substrat
Erforderlich:
Cypridina-Luziferase und Luminometer oder anderes Gerät zur Überwachung der Lumineszenz, wie Thermo Scientific Luminoskan Ascent und Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte.
Empfohlen für:
Promoter-Studien zur Analyse von cis-regulierenden Elementen und trans-wirkenden Faktoren; Arzneimittelscreening; siRNA- und miRNA-Screening; Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten; Sekretionsweg-/Proteinlokalisierungsreporter-Assays; Signaltransduktionspfadanalyse; RNA-Spleißstudien
Spezifikation
Assay-Kit | |
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay | |
Biolumineszierend | |
384-Well-Platte, 96-Well-Platte | |
Chemisches Substrat | |
Luziferase-Substrat | |
Vargulin (Cypridina Luciferin) |
Luziferase, Cypridina-Luziferase | |
Säugetierzellen | |
Luminometer (Mikrotiterplatte) | |
Enzym-markiert | |
Verbesserte Chemolumineszenz | |
Pierce™ |