Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Flash Assay Kit
Testen Sie die Transkriptionsaktivität von regulatorischen Elementen in Säugerzellkulturmedien und Ganzzelllysat mit diesem hochempfindlichen, Flash-basierten Luziferase-Kit.
Marke:  Thermo Scientific™ 16168
131.48 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 12385613
  • 175.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Allerta:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Mehr anzeigen
Specifica
Specifica
Assay-Kit
100 Reaktionskit
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Biolumineszierend
384-Well-Platte, 96-Well-Platte
Chemisches Substrat
Luziferase-Substrat
Vargulin (Cypridina Luciferin)
Luziferase, Cypridina-Luziferase
• Cypridina-Flash-Assay-Puffer, 5 ml, Aufbewahrung bei 4 °C
• Vargulin (1X), 5 µl, Aufbewahrung bei -20 °C
• 2X Zelllysepuffer, 6 ml, Aufbewahrung bei Raumtemperatur
Nach Erhalt das Kit bei -20 °C lagern oder die einzelnen Komponenten wie oben angegeben lagern.
Säugetierzellen
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Enzym-markiert
Verbesserte Chemolumineszenz
Pierce™
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Flash Assay Kit > 100 Reaktionen/Kit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.