Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Flash Assay Kit
Testen Sie die Transkriptionsaktivität von regulatorischen Elementen in Säugerzellkulturmedien und Ganzzelllysat mit diesem hochempfindlichen, Flash-basierten Luziferase-Kit.
Marke:  Thermo Scientific™ 16169
705.28 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12201183
  • 964.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Assay-Kit
Kit für 1000 Reaktionen
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Biolumineszierend
384-Well-Platte, 96-Well-Platte
Chemisches Substrat
Luziferase-Substrat
Vargulin (Cypridina Luciferin)
Luziferase, Cypridina-Luziferase
• Cypridina-Flash-Assay-Puffer, 5 ml, Aufbewahrung bei 4 °C
• Vargulin (1X), 0,5 ml, Aufbewahrung bei -20 °C
• 2X Zelllysepuffer, 6 ml, Aufbewahrung bei Raumtemperatur
Nach Erhalt das Kit bei -20 °C lagern oder die einzelnen Komponenten wie oben angegeben lagern.
Säugetierzellen
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Enzym-markiert
Verbesserte Chemolumineszenz
Pierce™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZH381502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2024 Catalog Number16169
ChargennummerYB356051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2023 Catalog Number16169
ChargennummerXD345279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2022 Catalog Number16169
ChargennummerWH316313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2021 Catalog Number16169
ChargennummerVJ308363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2020 Catalog Number16169
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Flash Assay Kit > 1.000 Reaktionen/Kit