Learn More
Thermo Scientific™ Compat-Able™ Bradford Plus Protein Assay Kit
Fällungsreagenzien zur Eliminierung störender Substanzen aus Proteinassay-Proben, um sie mit BCA- und Coomassie-Bradford-Assays kompatibel zu machen.
Marke:  Thermo Scientific™ 23239
418.88 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
516.80 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10607894
  • 552.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ausreichend für: Behandlung von bis zu 500 Proteinassay-Proben und Durchführung von 630 Röhren-Assays oder 3160 Mikrotiterplatten-Assays
• Compat-Able-Reagenz 1, 250 ml
• Compat-Able-Reagenz 2, 250 ml
• Pierce Coomassie Plus Assay-Reagenz, 950 ml
• Albumin Standard-Ampullen, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Bradford-Assay
Compat-Able™
Nicht zielspezifisch
Absorption, lösungsbasierte Detektion, Eliminierung von Inkompatibilität
1,5 L
Compat-Able Coomassie Plus Proteinassay-Kit
Kolorimetrisch
Assay zur Proteinquantifizierung
630 Assays in Röhrchen oder 3160 Assays auf Mikrotiterplatten
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number23239
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Compat-Able™ Bradford Plus Protein Assay Kit > Kit mit Coomassie Plus Proteinassay; 500 ml/950 ml-Kit