missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MINA Antibody (753002), FITC, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals FAB7476F

Artikelnummer. 18672534

  • 708.00 CHF / 0.10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

MINA Monoclonal antibody specifically detects MINA in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

MINA
Monoclonal
FITC
PBS
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
753002
Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
DKFZp762O1912, FLJ14393, MDIGDKFZp762O1912, MINA53mdig, mineral dust induced gene protein, Mineral dust-induced gene protein, MYC induced nuclear antigen, MYC-induced nuclear antigen, myc-induced nuclear antigen, 53 kDa, NO52, Nucleolar protein 52
E. coli-derived recombinant human MINA, Met1-Gly192, Accession # Q8IUF8
0.1 mL
DNA replication Transcription Translation and Splicing
84864
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
MINA Antibody (753002), FITC, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; FITC

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt