Learn More
Thermo Scientific™ Columbia-Agar mit Pferdeblut
Kultivieren und bestimmen Sie hämolytische Reaktionen anspruchsvoller Organismen mit diesem mikrobiologischen Mehrzweckmedium, das 5 % Pferdeblut enthält.
Marke: Thermo Scientific™ PB0122A
15.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24364" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kultivieren, isolieren und identifizieren Sie mit dem Thermo Scientific™ Columbia Agar mit Pferdeblut eine breite Palette von Mikroorganismen. Die schnelle Produktion großer Kolonien, klar definierte Hämolysezonen und eine gute koloniale Differenzierung wird durch die Zugabe von defibriniertem Pferdeblut gefördert.
Traditionell handelte es sich bei der Basis für Blutagar entweder um Medien mit Caseinhydrolysat oder Fleischextrakt. Der Vorteil der ersten Option liegt in der schnellen Entstehung großer Kolonien, während die zweite Option klar definierte Hämolysen und eine gute Differenzierung der Kolonien ermöglicht. Die Columbia-Agarbasis vereint die Vorteile dieser beiden Medienarten und bietet so eine bessere Gesamtleistung und vielseitige und hervorragenden Leistungen in verschiedenen Anwendungsbereichen.Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen für die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Rot, undurchsichtig | |
Columbia-Agar mit Pferdeblut | |
Vereinigtes Königreich | |
19.5 g ± 1.0 g | |
10/Pckg. |
2°bis 10 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |