Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Bradford Plus Protein Assay Kits
The Pierce Bradford Plus Protein Assay Kit is a ready-to-use, reducing agent-compatible, improved Bradford assay reagent used to quickly measure total protein concentration compared to a protein standard.
307.00 CHF - 450.00 CHF
Spezifikation
Assay Bradford-Assay
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produktlinie Pierce™
Produkttyp Assay zur Proteinquantifizierung
Ausreichend für 630 Assays in Röhrchen oder 3160 Assays auf Mikrotiterplatten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
10741945
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
23236
BSA: 2 mg/mL
450.00 CHF
960 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
18011663
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A55866
BSA: 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, and 2 mg/mL
307.00 CHF
950 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bradford-Assay
Pierce™
630 Assays in Röhrchen oder 3160 Assays auf Mikrotiterplatten
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Kolorimetrisch
Assay zur Proteinquantifizierung
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion
950 ml
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Bradford Plus Protein Assay Kits