Learn More
Thermo Scientific™ Agarose I (molekularbiologischer Gütegrad)
Die hochgereinigten und gemischten, normal oder niedrig schmelzenden Agarose-Formulierungen garantieren eine einheitliche Chargenkonsistenz bei der Herstellung von Elektrophorese-Gelen.
Marke: Thermo Scientific™ 17850
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Agarosen sind hochgereinigte und sorgfältig gemischte Formulierungen aus normal oder niedrig schmelzender Agarose, die eine einheitliche Chargenkonsistenz zur Präparation von Elektrophorese-Gelen bieten.
Leistungsmerkmale:
- Agarose I (molekularbiologischer Gütegrad)
- Eine Agarose mit normaler Schmelztemperatur für Elektrophoresen, die einen außergewöhnliches Reinheitsgrad mit unvergleichlicher Leistung erfordern
- Agarose II (niedrige Schmelztemperatur)
- Eine Niedrigtemperatur-Agarose für spezielle Anwendungen, die eine niedrigere Schmelztemperatur erfordern
- Optimal für “In-Gel”-Restriktionsverdau/Ligation und DNA-Rückgewinnung
- Bildet bei 1 % ein sehr gut handhabbares, durchsichtiges Gel, das hervorragende Auflösung und Schmelzeigenschaften bietet
- Schmilzt bei ca. 65 °C und bleibt bei 37 °C mindestens 24 Stunden lang flüssig. Bietet damit eine hervorragende Matrix für die enzymatische Manipulation von Proben
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Standard-Schmelzpunkt | |
100 g |
Gelelektrophorese | |
Agarose I (molekularbiologischer Gütegrad) | |
100 bp bis > 30 kb |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AA4587741 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | 17850 |
ZH4410481 | Analysenzertifikat | 24/08/2024 | 17850 |
ZG4356581 | Analysenzertifikat | 19/07/2024 | 17850 |
ZD4217259 | Analysenzertifikat | 20/04/2024 | 17850 |
ZC41632615 | Analysenzertifikat | 16/04/2024 | 17850 |