Learn More
Thermo Scientific™ Agarose I (molekularbiologischer Gütegrad)
Die hochgereinigten und gemischten, normal oder niedrig schmelzenden Agarose-Formulierungen garantieren eine einheitliche Chargenkonsistenz bei der Herstellung von Elektrophorese-Gelen.
516.00 CHF - 1494.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gelelektrophorese |
Schmelzpunkt | Standard-Schmelzpunkt |
Produkttyp | Agarose I (molekularbiologischer Gütegrad) |
Trennungsbereich | 100 bp bis > 30 kb |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11886704
|
Thermo Scientific™
17850 |
100 g |
516.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11896704
|
Thermo Scientific™
17852 |
500 g |
1494.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Agarosen sind hochgereinigte und sorgfältig gemischte Formulierungen aus normal oder niedrig schmelzender Agarose, die eine einheitliche Chargenkonsistenz zur Präparation von Elektrophorese-Gelen bieten.
Besondere Merkmale:
- Agarose I (molekularbiologischer Gütegrad)
- Eine Agarose mit normaler Schmelztemperatur für Elektrophoresen, die einen außergewöhnliches Reinheitsgrad mit unvergleichlicher Leistung erfordern
- Agarose II (niedrige Schmelztemperatur)
- Eine Niedrigtemperatur-Agarose für spezielle Anwendungen, die eine niedrigere Schmelztemperatur erfordern
- Optimal für “In-Gel”-Restriktionsverdau/Ligation und DNA-Rückgewinnung
- Bildet bei 1 % ein sehr gut handhabbares, durchsichtiges Gel, das eine hervorragende Auflösung und ausgezeichnete Schmelzeigenschaften bietet
- Schmilzt bei ca. 65 °C und bleibt bei 37 °C mindestens 24 Stunden lang flüssig. Damit bietet das Produkt eine hervorragende Matrix für die enzymatische Manipulation von Proben
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Standard-Schmelzpunkt | |
100 bp bis > 30 kb |
Gelelektrophorese | |
Agarose I (molekularbiologischer Gütegrad) |